Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 350 Antibody Labeling Kit
Description
Les kits de marquage d’anticorps Molecular Probes™ Alexa Fluor™ sont un moyen pratique de marquer de petites quantités d’anticorps avec des colorants Alexa Fluor™ (sélection de 10 couleurs). Ce kit est optimisé pour permettre le marquage de 100 μg d’anticorps par réaction avec le colorant bleu fluorescent Alexa Fluor™ 350. Des quantités comparablement petites d’autres protéines (>40 kDa) peuvent également être marquées.
Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cinq réactions de marquage et purifier les conjugués qui en résultent. Les conjugués conviennent parfaitement à diverses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie, la détection primaire, les essais ELISA, l’immunocytochimie, la méthode FISH et bien plus.
Caractéristiques importantes du kit de marquage d’anticorps Alexa Fluor™ 350 :
Le kit contient tout ce dont vous avez besoin pour réaliser cinq réactions de marquage et purifier les conjugués qui en résultent. Les conjugués conviennent parfaitement à diverses applications, notamment la cytométrie en flux, la microscopie par fluorescence, l’immunohistochimie, la détection primaire, les essais ELISA, l’immunocytochimie, la méthode FISH et bien plus.
Caractéristiques importantes du kit de marquage d’anticorps Alexa Fluor™ 350 :
- Avec une excitation et une émission maximales de 346 / 442 nm, l’Alexa Fluor™ 350 peut être efficacement excité à l’aide d’une ligne laser UV et détecté sous filtres standard DAPI
- En règle générale, les protéines marquées sont prêtes à l’emploi en 90 minutes (temps de manipulation ∼ 15 minutes)
- Pratique pour marquer 100 μg de protéine
- Optimisé pour le marquage à petite échelle de n’importe quelle protéine >40 kDa
- Purifié à l’aide de filtres de centrifugation pratiques
- Les protéines de stabilisation doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
- Contient des instructions détaillées pour déterminer le degré de marquage (DOL)
Meilleurs résultats et flux de travail avec des anticorps marqués primaires
Un anticorps primaire directement marqué avec un fluorophore produit souvent une fluorescence de fond plus faible et une liaison moins non spécifique. Qui plus est, de multiples anticorps primaires du même isotype ou dérivés des mêmes espèces peuvent être facilement utilisés dans la même expérience s’ils sont directement marqués avec des fluorophores compatibles.
Colorants supérieurs Alexa Fluor™
Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et pH 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour plus d’informations, consultez Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge, section 1.3.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez Marquage d’anticorps de A à Z ou utilisez notre Outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué d’anticorps sur mesure
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps sur mesure. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Specifications
Specifications
| Type de produit | Kit de marquage d’anticorps |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Le kit de marquage d’anticorps Alexa Fluor™ 350 est livré avec 5 flacons de colorant réactif, de bicarbonate de sodium, de résine de purification, des colonnes de centrifugation et des tubes de prélèvement. |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Excitation / émission | 346/442 |
| Méthode d’étiquetage | Basé sur la conjugaison |
| Balance d’étiquetage | 100 μg |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Alexa Fluor |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 350 |
| Show More |