Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Alkyne (Alexa Fluor™ 488 5-Carboxamido-(Propargyl), Bis(Triethylammonium Salt)), 5-isomer
Description
L’alcyne Alexa Fluor™ 488 à fluorescence verte réagit avec les azotures par une réaction clic catalysée par le cuivre. Alexa Fluor™ 488 est un fluorophore extrêmement brillant et photostable utilisé pour la cytométrie en flux, la microscopie et HCS. Il peut également servir d’haptène bio-orthogonal ou biologiquement unique dans les applications nécessitant une amplification du signal.
Spécification
Spécification
| Format | Solide |
| Quantité | 0,5 mg |
| Type de produit | Alcyne |
| Poids moléculaire | 773,91 Da |
| Solubilité | DMSO (diméthylsulfoxyde) |
| Contenu et stockage | Conserver à ≤-20°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité. |
| Réactivité chimique | Azoture |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Groupe de réactifs | Alcyne |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |