Learn More
Molecular Probes™ Azide (5-carboxamido-(6-azidohexanyl Alexa Fluor™ 488), Bis(sel de triéthylammonium)), 5-isomère Alexa Fluor™ 488
Code produit 10033964
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10033964 0,5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10033964 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A10266
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Edge
Azoture Alexa Fluor™ 488 (Alexa Fluor™ 488 5-carboxamido-(6-Azidohexanyl), Bis(sel de triéthylammonium)), isomère 5
Le colorant vert fluorescent Alexa Fluor® 488 azide réagit avec les alcynes terminaux via une réaction “clic” catalysée par du cuivre. Alexa Fluor® 488 est un fluorophore extrêmement brillant et photostable utilisé pour la cytométrie en flux, la microscopie et HCS. Il peut également servir d’haptène bio-orthogonal ou biologiquement unique dans les applications nécessitant une amplification du signal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Quantité 0,5 mg
Type de produit Azoture
Poids moléculaire 861.04 g/mol
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Contenu et stockage Conserver à ≤-20°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Réactivité chimique Alcyne
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système Click-iT™
Groupement de réactifs Amine, azoture
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 488
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Couleur Vert
Gamme de produits Alexa Fluor, Molecular Probes
Émission Visible
Excitation Visible