Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Cadaverine
Code produit 10133942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10133942 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10133942 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30676
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Cadavérine Alexa Fluor™ 488
La cadavérine Alexa Fluor™ 488 est utile comme traceur polaire et comme colorant réactif pour le marquage des protéines via une fraction d’acide carboxylique. Alexa Fluor™ 488 est un colorant vert brillant et fluorescent, avec un niveau d’excitation parfaitement adapté à la ligne laser de 488 nm. Utilisé pour une génération de signal stable en imagerie et en cytométrie en flux, le colorant Alexa Fluor™ 488 est hydrosoluble et insensible au pH de pH 4 à pH 10. En plus de formulations de colorants réactifs, nous proposons le colorant Alexa Fluor™ 488 conjugué à divers anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection de cellules.
Informations détaillées concernant la cadavérine AlexaFluor™ :
  • Marqueur fluorophore : Colorant Alexa Fluor™ 488
  • Groupe réactif : cadavérine
  • Réactivité : acides carboxyliques, aldéhydes et cétones (et résidus de glutamine par une réaction de transamidation catalysée par des enzymes).
  • Ex/Em du conjugué : 493 / 516 nm
  • Coefficient d’extinction : 73 000 cm-1M-1
  • Colorants similaires sur le plan spectral : FITC, GFP
  • Poids moléculaire : 640,61
    Applications de traçage et de suivi des cellules
    Les cadavérines Alexa Fluor™ font d’excellents traceurs polaires fluorescents, car ils sont lumineux, petits et hydrosolubles. Puisqu’elles contiennent un groupe fonctionnel fixable sur des aldéhydes, elles peuvent être fixées dans les cellules par traitement au formaldéhyde ou au glutaraldéhyde. Elles sont facilement chargées dans les cellules par micro-injection, perfusion à partir d’une pipette de patch, ou absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™.Applications pour le marquage des protéines
    Les cadavérines Alexa Fluor™ peuvent être utilisées comme molécules réactives pour ajouter un marqueur fluorescent aux acides carboxyliques à l’aide d’un agent de couplage tel qu’un carbodiimide. Elles ne réagissent pas spontanément avec les acides carboxyliques en solution. Cependant, elles réagissent spontanément avec les groupes fonctionnels réactifs aux amines courants, notamment les esters de succinimidyle et les isothiocyanates. Les cadavérines Alexa Fluor™ contenant des amines peuvent également être utilisées pour marquer les résidus de glutamine dans certaines protéines et certains peptides via une réaction de transamidation catalysée par des enzymes.
    Pour en savoir plus sur le marquage de protéines et d’anticorps
    Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
    Nous vous préparerons un conjugué sur mesure
    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines sur mesure. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Produits associés
    DMSO (diméthylsulfoxyde) (D12345)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 0,5 à 1 mg (A33086)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 20 à 50 μg (A33087)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 50 à 100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Quantité 1 mg
    Type de produit Cadavérine
    Poids moléculaire 640.61 g/mol
    Contenu et stockage Stocker dans un congélateur (-5°C à -30°C) à l’abri de la lumière.
    Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Groupement de réactifs Amine, cadavérine
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 488
    Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Émission 516 nm
    Excitation 493 nm