Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 488 Hydrazide
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
Description
L’hydrazide Alexa Fluor™ 488 est utile en tant que traceur de cellules et en tant que colorant réactif pour le marquage d’aldéhydes ou de cétones dans des polysaccharides ou des glycoprotéines. L’Alexa Fluor™ 488 est un colorant vert brillant et fluorescent qui possède un niveau d’excitation parfaitement adapté à la ligne laser de 488 nm. Utilisé pour une génération de signal stable en imagerie et en cytométrie en flux, le colorant Alexa Fluor™ 488 est hydrosoluble et insensible au pH de pH 4 à pH 10. En plus des formulations de colorants réactifs, nous proposons le colorant Alexa Fluor™ 488 conjugué à divers anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection de cellules.
Informations détaillées concernant l’hydrazide AlexaFluor™ :
Marqueur fluorophore : Colorant Alexa Fluor™ 488
Groupe réactif : hydrazide
Réactivité : Aldéhydes ou cétones dans des polysaccharides ou des glycoprotéines
Ex/Em du conjugué : 493 / 517 nm
Coefficient d’extinction : 71 000 cm-1M-1
Colorants similaires sur le plan spectral : FITC, GFP
Poids moléculaire : 570,48
Applications de suivi et de traçabilité de cellules
Les hydrazides et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont utiles comme traceurs cellulaires à faible poids moléculaire, imperméants aux membranes et fixables sur des aldéhydes, et présentent une fluorescence plus brillante et une meilleure photostabilité que les traceurs cellulaires dérivés d’autres fluorophores similaires sur le plan spectral. Elles sont facilement chargées dans les cellules par micro-injection, perfusion à partir d’une pipette de patch, ou absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™.
Applications de marquage des glycoprotéines et des polysaccharides
Les hydrazures et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont des molécules réactives qui peuvent être utilisées pour ajouter une étiquette fluorescente aux biomolécules contenant des aldéhydes ou des cétones. Les aldéhydes et les cétones peuvent être introduits dans des polysaccharides et des glycoprotéines par oxydation médiée par périodate de diols vicinaux. La galactose oxydase peut également être utilisée pour oxyder les résidus de galactose en position terminale des glycoprotéines en aldéhydes.
Hydrazides contre hydroxylamines
Les dérivés hydrazide réagissent avec les cétones et les aldéhydes pour produire des hydrazones relativement stables. Les dérivés d’hydroxylamine (composés aminooxy) réagissent avec les aldéhydes et les cétones pour produire des oximes. Les oximes sont supérieures aux hydrazones en termes de stabilité hydrolytique. Les hydrazones et les oxymes peuvent être réduits avec le borohydrure de sodium (NaBH4) pour augmenter la stabilité de la liaison.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre matériau de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué personnalisé
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Produits associés
DMSO (diméthylsulfoxyde) (D12345)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 0,5 à 1 mg (A33086)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 20 à 50 μg (A33087)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 50 à 100 μg (A33088)
Informations détaillées concernant l’hydrazide AlexaFluor™ :
Applications de suivi et de traçabilité de cellules
Les hydrazides et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont utiles comme traceurs cellulaires à faible poids moléculaire, imperméants aux membranes et fixables sur des aldéhydes, et présentent une fluorescence plus brillante et une meilleure photostabilité que les traceurs cellulaires dérivés d’autres fluorophores similaires sur le plan spectral. Elles sont facilement chargées dans les cellules par micro-injection, perfusion à partir d’une pipette de patch, ou absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™.
Applications de marquage des glycoprotéines et des polysaccharides
Les hydrazures et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont des molécules réactives qui peuvent être utilisées pour ajouter une étiquette fluorescente aux biomolécules contenant des aldéhydes ou des cétones. Les aldéhydes et les cétones peuvent être introduits dans des polysaccharides et des glycoprotéines par oxydation médiée par périodate de diols vicinaux. La galactose oxydase peut également être utilisée pour oxyder les résidus de galactose en position terminale des glycoprotéines en aldéhydes.
Hydrazides contre hydroxylamines
Les dérivés hydrazide réagissent avec les cétones et les aldéhydes pour produire des hydrazones relativement stables. Les dérivés d’hydroxylamine (composés aminooxy) réagissent avec les aldéhydes et les cétones pour produire des oximes. Les oximes sont supérieures aux hydrazones en termes de stabilité hydrolytique. Les hydrazones et les oxymes peuvent être réduits avec le borohydrure de sodium (NaBH4) pour augmenter la stabilité de la liaison.
En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre matériau de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous vous préparerons un conjugué personnalisé
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
Produits associés
DMSO (diméthylsulfoxyde) (D12345)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 0,5 à 1 mg (A33086)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 20 à 50 μg (A33087)
Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 50 à 100 μg (A33088)
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 mg |
| Type de produit | Hydrazide |
| Contenu et stockage | Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière. |
| Réactivité chimique | Acide carboxylique, cétone, aldéhyde |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Groupement de réactifs | Amine, hydrazide |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor™ 488 |
| Type d’étiquette | Colorants Alexa Fluor |
| Gamme de produits | Alexa Fluor™ |
| Émission | 517 nm |
| Afficher plus |