Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Microscale Protein Labeling Kit
Code produit 10184702
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10184702 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10184702 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A30006
 Article restreint
En stock
Kit de marquage de protéines à micro-échelle Alexa Fluor™ 488
Les kits de marquage des protéines à micro-échelle constituent un moyen pratique de fixer un marquage fluorescent à une petite quantité d’anticorps ou de protéines (20 à 100 μg). Les kits sont disponibles en quatre couleurs Alexa Fluor™ (ou biotine) et offrent tout ce qui est nécessaire pour trois réactions de marquage et de séparation.
Caractéristiques importantes des kits de marquage des protéines à micro-échelle :
  • Les protéines marquées sont généralement prêtes à l’emploi en 2 heures (∼ 30 min de temps de manipulation)
  • Optimisé pour 20 à 100 μg de protéines avec un poids moléculaire compris entre 12 et 150 kDa
  • Purifiés à l’aide de filtres de centrifugation pratiques permettant un rendement de 60 à 90 %
  • Les protéines de stabilisation doivent être retirées de l’échantillon avant le marquage
    Chimie de réaction stable et colorants supérieurs Alexa Fluor™
    Dans les kits de marquage des protéines à micro-échelle, le colorant réactif contient une fraction ester tétrafluorophényle (TFP) plus stable en solution que l’ester succinimidyle (NHS) couramment utilisé. Les esters TFP réagissent efficacement avec les amines primaires des protéines pour former des conjugués colorant-protéine stables. Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus clairs, plus photostables et plus résistants au pH entre pH 4 et pH 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour plus d’informations, consultez Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge, section 1.3.
    En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
    Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre produit de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez Marquage d’anticorps de A à Z ou utilisez notre Outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
    Nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé
    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Type de produit Kit de marquage des protéines
    Quantité 1 kit
    Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur à 2°C à 8°C et à l’abri de la lumière.
    Méthode de détection Fluorescence
    Excitation / émission 495/519
    Méthode d’étiquetage Basé sur la conjugaison
    Balance d’étiquetage 20 à 100 μg
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Groupement de réactifs Ester tétrafluorophényl (TFP)
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor 488
    Couleur Vert
    Labeling Target Protéines
    Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor