Learn More
Invitrogen™ Kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™, chèvre anti-IgG de souris
Click to view available options
Quantité:
Suffisant pour 150 lames
Suffisant pour 50 lames
Conditionnement:
150 pièces
50 pièces
Description
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques :
- Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
- Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
- Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
- Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
- Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
- Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
- Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
- Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
- Stable pendant 6 mois après réception
Spécification
Spécification
| Conjugué | Alexa Fluor 488 |
| Quantité | Suffisant pour 50 lames |
| Contenu et stockage | 1 kit suffisant pour 50 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1X), 22,5 ml |
| Conditions d’expédition | Expédition à température ambiante ou sur gglace humide |
| Gamme de produits | SuperBoost |
| Type de produit | Kit de tyramide |