Learn More
Invitrogen™ Kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™, anti-IgG de lapin de chèvre
Code produit 15631902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 lames
Suffisant pour 150 lames
Conditionnement:
150 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15631902 50 lames 50 pièces
15661892 Suffisant pour 150 lames 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15631902 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40943
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Anticorps secondaire de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à la poly-HPR. Le kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ associe la luminosité des colorants AlexaFluor à la forte amplification du signal de la réaction de marquage au tyramide induite par la poly-HPR pour produire
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques :
  • Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
  • Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
  • Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
  • Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
  • Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
  • Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
  • Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
  • Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
  • Stable pendant 6 mois après réception
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 kit suffisant pour 50 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant :
• Tampon de blocage (1X), 22,5 ml
• Anticorps secondaire anti-lapin de chèvre marqués à la poly-HPR (1X), 22,5 ml
• Réactif à base de tyramide Alexa Fluor
• Peroxyde d’hydrogène (solution stabilisée à 3 %), 28,5 ml
• Tampon de réaction (20X), 6 ml
• Solution d’arrêt de réaction, 8 mg
• Diméthylsulfoxyde (DMSO), 200 µl
Conserver à 2 à 8°C. Lorsqu’il est stocké comme indiqué, le produit est stable pendant 6 mois après sa réception.
Quantité 50 lames
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions à température ambiante ou sur glace humide.
Conjugué Alexa Fluor 488