Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Code produit 15573756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 lames
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15573756 150 lames 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15573756 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40932
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation in situ (ISH).
Les kits SuperBoost associent la luminosité des colorants AlexaFluor™ à l’amplification de signal supérieure d’une réaction de marquage par tyramide à médiation poly-HRP pour produire une sensibilité 10 à 200 fois supérieure aux méthodes standard. Pour des recherches exceptionnelles, les kits SuperBoost permettent d’affiner vos résultats pour une visibilité claire dans les domaines critiques que les méthodes d’imagerie standard ne révèlent pas.
Les kits SuperBoost sont simples à utiliser et facilement adaptés aux protocoles expérimentaux ICC, IHC ou FISH standard, en utilisant n’importe quel type de cellule ou de tissu. Les cellules marquées à l’aide d’un kit SuperBoost peuvent être imagées à l’aide de n’importe quel type de microscope produisant des images multiplex haute résolution. Ce kit particulier contient du tyramide AlexaFluor 488 (496/524 ex / em) détecté à l’aide d’un cube filtre vert / FITC / GFP standard. Ce kit contient également de la streptavidine conjuguée HRP.
• Sensibilité supérieure pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
• Protocole simple et détection à l’aide de filtres standards
• Convient aux images multiplex haute résolution co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
• Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences standard ICC/IHC/ISH
Les kits SuperBoost sont basés sur le système d’amplification du signal tyramide qui utilise l’activité catalytique de la peroxydase de raifort (HRP) pour générer un marquage haute densité d’une protéine cible ou d’une séquence d’acide nucléique in situ. Une expérience ICC / IHC / ISH typique utilisant un kit SuperBoost nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les expériences ICC / IHC / ISH standard. Les kits SuperBoost offrent une intensité de signal spécifique supérieure à celle du fond, de sorte que le protocole est facilement optimisé pour détecter un signal spécifique dans les échantillons où une autofluorescence endogène élevée est observée.
Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Les kits SuperBoost utilisent les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP, pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires. Les kits SuperBoost sont les seuls kits qui associent la luminosité des colorants Alexa Fluor à l’amélioration de l’amplification du signal tyramide pour produire un signal supérieur.
Solution d’arrêt de réaction : Comme tout système d’étiquetage enzymatique, il est possible de surdévelopper le signal. Les kits SuperBoost incluent une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP. La solution d’arrêt HRP peut être utilisée pour obtenir un signal maximum, sans augmentation du signal de fond. Les images produites avec des temps de réaction HRP optimisés sont aussi nettes que les images produites avec les méthodes ICC / IHC / ISH standard, mais avec une sensibilité 10 à 200 fois supérieure.
Réduction du bruit de fond : Les kits SuperBoost incluent des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents. Ces bloqueurs permettent de s’assurer que seuls les signaux spécifiques sont améliorés tout en conservant les signaux non spécifiques / d’arrière-plan en vérification.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 488
Quantité 150 lames
Contenu et stockage 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1 X), 22,5 ml
  • Streptavidine conjuguée au HRP (1 X), 22,5 ml
  • Réactif de tyramide Alexa Fluor
  • Peroxyde d’hydrogène (solution stabilisée à 3 %
  • Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
    Gamme de produits SuperBoost
    Type de produit Kit de tyramide