Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 568 Hydrazide
Code produit 10062752
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10062752 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10062752 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A10437
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydrazide Alexa Fluor™ 568
L’hydrazide Alexa Fluor™ 568 est utile en tant que traceur de cellules et en tant que colorant réactif pour le marquage d’aldéhydes ou de cétones dans des polysaccharides ou des glycoprotéines. Alexa Fluor™ 568 est un colorant rouge brillant et fluorescent. Utilisé pour une génération de signal stable en imagerie et en cytométrie en flux, le colorant Alexa Fluor™ 568 est hydrosoluble et insensible au pH de pH 4 à pH 10. En plus des formulations de colorants réactifs, nous proposons le colorant Alexa Fluor™ 568 conjugué à divers anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection de cellules (en savoir plus).
Informations détaillées concernant l’hydrazide Alexa Fluor™ :
  • Marqueur fluorophore : Colorant Alexa Fluor™ 568
  • Groupe réactif : hydrazide
  • Réactivité : Aldéhydes ou cétones dans des polysaccharides ou des glycoprotéines
  • Ex/Em du conjugué : 576 / 599 nm
  • Coefficient d’extinction : 86 000 cm-1M-1
  • Colorants similaires sur le plan spectral : Rouge rhodamine
  • Poids moléculaire : 730,74
    Applications de suivi et de traçabilité de cellules
    Les hydrazides et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont utiles comme traceurs cellulaires à faible poids moléculaire, imperméants aux membranes et fixables sur des aldéhydes, et présentent une fluorescence plus brillante et une meilleure photostabilité que les traceurs cellulaires dérivés d’autres fluorophores similaires sur le plan spectral. Elles sont facilement chargées dans les cellules par micro-injection, perfusion à partir d’une pipette de patch, ou absorption induite par notre réactif de chargement cellulaire pinocytique Influx™. En savoir plus sur le suivi et le repérage des cellules.
    Applications de marquage des glycoprotéines et des polysaccharides
    Les hydrazures et les hydroxylamines Alexa Fluor™ sont des molécules réactives qui peuvent être utilisées pour ajouter une étiquette fluorescente aux biomolécules contenant des aldéhydes ou des cétones. Les aldéhydes et les cétones peuvent être introduits dans des polysaccharides et des glycoprotéines par oxydation médiée par périodate de diols vicinaux. La galactose oxydase peut également être utilisée pour oxyder les résidus de galactose en position terminale des glycoprotéines en aldéhydes.
    Hydrazides contre hydroxylamines
    Les dérivés hydrazide réagissent avec les cétones et les aldéhydes pour produire des hydrazones relativement stables. Les dérivés d’hydroxylamine (composés aminooxy) réagissent avec les aldéhydes et les cétones pour produire des oximes. Les oximes sont supérieures aux hydrazones en termes de stabilité hydrolytique. Les hydrazones et les oxymes peuvent être réduits avec le borohydrure de sodium (NaBH4) pour augmenter la stabilité de la liaison.
    En savoir plus sur le marquage des protéines et des anticorps
    Nous offrons une large sélection de kits de marquage d’anticorps et de protéines Molecular Probes™ pour convenir à votre matériau de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits de marquage des protéines et des acides nucléiques, section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
    Nous vous préparerons un conjugué personnalisé
    Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines personnalisé. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
    Produits associés
    DMSO (diméthylsulfoxyde) (D12345)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 0,5 à 1 mg (A33086)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 20 à 50 μg (A33087)
    Kit de purification de conjugué d’anticorps pour 50 à 100 μg (A33088)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Quantité 1 mg
    Type de produit Hydrazide
    Contenu et stockage Stocker à température ambiante et à l’abri de la lumière.
    Réactivité chimique Acide carboxylique, cétone, aldéhyde
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Groupement de réactifs Amine, hydrazide
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 568
    Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Émission 599 nm
    Excitation 576 nm