Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ 594 Azide (Alexa Fluor™ 594 Carboxamido-(6-Azidohexanyl), Triethylammonium Salt), mixed isomers
Code produit 10287564
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10287564 0,5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10287564 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A10270
Accélérez la protéomique
Utilisez le code promo 28003
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Azoture Alexa Fluor™ 594 (carboxamido-(6-azidohexanyl) Alexa Fluor™ 594, sel de triéthylammonium), isomères mixtes
L’azoture Alexa Fluor™ 594 fluorescent rouge peut réagir avec des alcynes terminaux via une réaction de clic catalysée par du cuivre. La chimie clic décrit une classe de réactions chimiques qui utilisent des vitesses bio-orthogonales ou biologiquement uniques pour marquer et détecter une molécule d’intérêt à l’aide d’une procédure en deux étapes. La procédure de réaction en deux étapes implique une formation de triazole catalysée par du cuivre d’un azoture et d’un alcyne. Les réactions de clic ont plusieurs caractéristiques : la réaction entre les fractions de détection est efficace ; aucune température ou solvant extrême n’est nécessaire ; le produit de réaction est stable ; les composants de la réaction sont bioinertes ; et peut-être plus important encore, aucune réaction indésirable ne se produit : les “tags” d’étiquettes et de détection réagissent de manière sélective et spécifique les unes avec les autres. Contrairement aux réactions chimiques traditionnelles utilisant des esters succinimidyles ou maléimides qui ciblent les amines et les groupes fonctionnels de sulfhydryles, qui ne sont pas uniques, les molécules “taguées” par la chimie clic peuvent être appliquées à des échantillons biologiques complexes et être détectées avec une sensibilité sans précédent en raison d’un bruit de fond extrêmement faible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Solide
Quantité 0,5 mg
Type de produit Azoture
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Contenu et stockage Conserver à ≤-20°C, à l’abri de la lumière et de l’humidité.
Réactivité chimique Alcyne
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système Click-iT™
Groupement de réactifs Amine, azoture
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 594
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Couleur Rouge, Rouge
Gamme de produits Alexa Fluor, Molecular Probes
Émission 617
Excitation 590