Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 NHS Ester (Succinimidyl Ester)
Code produit 10749574
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
25 mg
3 x 100 μg
5 mg
Conditionnement:
1mg
25mg
300µg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10749574 1 mg 1mg
13463319 3 x 100 μg 300µg
11504017 5 mg 5mg
13493309 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10749574 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A20004
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Ester Alexa Fluor™ 594 NHS (ester succinimidyle)
Alexa Fluor™ 594 est un colorant rouge vif. Utilisé pour une génération de signal stable en imagerie et en cytométrie de flux, le colorant Alexa Fluor™ 594 est hydrosoluble et insensible au pH de pH 4 à pH 10. En plus de formulations de colorant réactif, nous offrons le colorant Alexa Fluor™ 594 conjugué à divers anticorps, peptides, protéines, traceurs et substrats d’amplification optimisés pour le marquage et la détection de cellules (en savoir plus).
L’ester NHS (ou ester succinimidylique) de l’Alexa Fluor™ 594 est l’outil le plus populaire pour conjuguer ce colorant à une protéine ou à un anticorps. Les esters NHS peuvent être utilisés pour marquer des amines primaires (R-NH2) de protéines, d’oligonucléotides modifiés par des amines et d’autres molécules contenant des amines. Le conjugué Alexa Fluor™ résultant présentera une fluorescence plus lumineuse et une photostabilité plus élevée que les conjugués d’autres fluorophores similaires sur le plan spectral.
Informations détaillées concernant cet ester NHS AlexaFluor™ :
Marqueur fluorophore : Colorant Alexa Fluor™ 594
Groupe réactif : Ester NHS
Réactivité : Amines primaires sur des protéines et des ligands, oligonucléotides modifiés par des amines
Ex/Em du conjugué : 590/617 nm
Coefficient d’extinction : 92 000 cm-1M-1
Colorants spectralement similaires : Texas Red™, Bodipy-TR
Poids moléculaire : 819.8
Réaction de conjugaison typique
Vous pouvez conjuguer des réactifs amino-réactifs avec pratiquement n’importe quelle protéine ou peptide (le protocole fourni est optimisé pour des anticorps IgG). Vous pouvez adapter la taille de la réaction à n’importe quelle quantité de protéine, mais la concentration de la protéine doit être d’au moins 2 mg/ml pour des résultats optimaux. Nous recommandons d’essayer trois degrés différents de marquage, en utilisant trois rapports molaires différents du réactif sensible à la protéine.
L’ester NHS Alexa Fluor™ est typiquement dissolu dans du diméthylformamide (DMF) ou du diméthylsulfoxyde (DMSO) anhydre de haute qualité (D12345), et la réaction est effectuée dans un tampon de bicarbonate de sodium de 0,1 à 0,2 M, de pH 8,3 et à température ambiante pendant 1 heure. Parce que le pKa de l’amine terminale est inférieur à celui du groupe amino-epsilon de lysine, vous pouvez atteindre un marquage plus sélectif de l’extrémité de l’amine en utilisant un tampon proche du pH neutre.
Purification conjuguée
Les anticorps marqués sont typiquement séparés du colorant Alexa Fluor™ libre à l’aide d’une colonne de filtration sur gel, comme la colonne Sephadex™ G-25, la colonne BioGel™ P-30 ou une colonne équivalente. Pour des protéines beaucoup plus grandes ou plus petites, sélectionnez un milieu de filtration sur gel ayant un seuil de poids moléculaire approprié ou purifiez par dialyse. Nous offrons plusieurs kits de purification optimisés pour différentes quantités de conjugué d’anticorps :
Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 0,5-1 mg (A33086)
Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 20-5μ0g (A33087)
Kit de purification de conjugués d’anticorps pour 50-10μ0g (A33088)
En savoir plus sur l’étiquetage des protéines et des anticorps
Nous proposons une large sélection de kits de marquage des anticorps et des protéines Molecular Probes™ pour s’adapter à votre matériau de départ et à votre configuration expérimentale. Consultez nos kits de marquage d’anticorps ou utilisez notre outil de sélection de chimie de marquage pour d’autres choix. Pour en savoir plus sur nos kits de marquage, lisez Kits pour le marquage de protéines et d’acides nucléiques — Section 1.2 dans le manuel Molecular Probes™.
Nous créons pour vous un conjugué sur mesure
Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans notre catalogue en ligne, nous vous préparerons un conjugué d’anticorps ou de protéines sur mesure. Notre service de conjugaison personnalisé est efficace et confidentiel, et nous croyons en la qualité de notre travail. Nous sommes certifiés ISO 9001:2000.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 1 mg
Type de produit Colorant
Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C) à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Groupement de réactifs Ester actif, ester de succinimidyle
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 594
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Gamme de produits Alexa Fluor
Émission 617 nm
Excitation 590 nm