Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, goat anti-rabbit IgG
Code produit 15681892
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
Suffisant pour 150 lames
Suffisant pour 50 lames
Type de produit:
Kit de tyramide
Kit de tyramide SuperBoost
Conditionnement:
150 pièces
50 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
15681892 Suffisant pour 150 lames Kit de tyramide 150 pièces
15641902 Suffisant pour 50 lames Kit de tyramide SuperBoost 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15681892 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40925
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Anticorps secondaire de chèvre anti-IgG de lapin conjugué à la poly-HPR. Le kit Alexa Fluor™ 488 Tyramide SuperBoost™ associe la luminosité des colorants AlexaFluor à la forte amplification du signal de la réaction de marquage au tyramide induite par la poly-HPR pour produire
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC ) et l’hybridation in situ (ISH).
Caractéristiques :
  • Haute sensibilité pour la détection de cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
  • Protocole et détection simples à l’aide de filtres standard
  • Convient aux images multiplex haute résolution, co-étiquetées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
  • Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Avantages :
  • Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor : Utilisez les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent avec HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires
  • Amélioration du poly-HRP : Plusieurs enzymes HRP sont conjuguées à des polymères courts, ce qui améliore le signal par plusieurs fois par rapport aux systèmes HRP habituels
  • Solution d’arrêt de réaction : Inclure une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP
  • Réduction du bruit de fond : Inclure des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la peroxydase endogène et des bruits de fond fluorescents
Durée de conservation :
  • Stable pendant 6 mois après réception
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 594
Quantité Suffisant pour 150 lames
Contenu et stockage
  • 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant :
Tampon de blocage (1X), 22,5 ml
  • Anticorps secondaire de chèvre anti-lapin conjugué à la poly-HRP (1X), 22,5 ml
  • Réactif de tyramide Alexa Fluor
  • Peroxyde d’hydrogène
  • Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
    Gamme de produits SuperBoost
    Type de produit Kit de tyramide