Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 594 Tyramide SuperBoost™ Kit, streptavidin
Code produit 15611902
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 lames
Conditionnement:
150 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15611902 150 lames 150 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15611902 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur B40935
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
L’amplification du signal de tyramide SuperBoost™ est la méthode la plus sensible pour la détection de cibles peu abondantes dans l’immunocytochimie fluorescente multiplexable (ICC), l’immunohistochimie (IHC) et l’hybridation in situ (ISH).
Les kits SuperBoost associent la luminosité des colorants AlexaFluor™ à l’amplification du signal supérieure d’une réaction de marquage par tyramide à médiation poly-HRP pour produire une sensibilité 10 à 200 fois supérieure aux méthodes standard. Pour des recherches hors normes, les kits SuperBoost permettent d’affiner vos résultats pour une visibilité claire dans les domaines critiques que les méthodes d’imagerie standard ne parviennent pas à révéler.
Les kits SuperBoost sont simples à utiliser et facilement adaptés aux protocoles expérimentaux ICC, IHC ou FISH standard, en utilisant n’importe quel type de cellule ou de tissu. Les cellules marquées à l’aide d’un kit SuperBoost peuvent être imagées à l’aide de n’importe quel type de microscope pour produire des images multiplex haute résolution. Ce kit particulier comprend du tyramide AlexaFluor 594 (591/617 ex/em), détecté à l’aide d’un cube de filtre Red/Texas Red™ standard. Ce kit comprend également de la streptavidine conjuguée HRP.
• Sensibilité supérieure pour identifier des cibles de faible niveau ou difficiles à détecter par imagerie de fluorescence
• Protocole simple et détection à l’aide de filtres standard
• Convient aux images multiplex haute résolution—co-marquées avec DAPI, anticorps secondaires et autres kits SuperBoost
• Nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais standard ICC / IHC / ISH
Les kits SuperBoost reposent sur le système d’amplification du signal tyramide, qui utilise l’activité catalytique de la péroxydase de raifort (HRP) pour générer un marquage haute densité d’une séquence de protéines ou d’acides nucléiques cibles in situ. Un essai ICC / IHC / ISH typique avec un kit SuperBoost nécessite 10 à 100 fois moins d’anticorps primaires que les essais ICC / IHC / ISH standard. Les kits SuperBoost offrent une intensité de signal spécifique supérieure sur le fond : le protocole est donc facilement optimisé pour détecter un signal spécifique dans les échantillons où une autofluorescence endogène élevée est observée.
Amélioration du signal à l’aide des tyramides Alexa Fluor Les kits SuperBoost utilisent les tyramides Alexa Fluor, qui réagissent à HRP pour déposer du colorant Alexa Fluor lumineux et photostable sur les protéines environnantes et d’autres molécules similaires. Les kits SuperBoost sont les seuls kits qui associent la luminosité des colorants Alexa Fluor à l’amélioration de l’amplification du signal tyramide pour produire un signal supérieur.
Solution d’arrêt de la réaction : Comme tout système de marquage enzymatique, il est possible de surdévelopper le signal. Les kits SuperBoost comprennent une solution d’arrêt HRP pour arrêter la réaction HRP. La solution d’arrêt HRP permet d’obtenir un signal maximum, sans augmenter le signal de fond. Les images produites avec des temps de réaction HRP optimisés sont aussi nettes que les images produites avec les méthodes ICC/IHC/ISH standard, mais avec une sensibilité de 10 à 200 fois supérieure.
Réduction du bruit de fond : Les kits SuperBoost incluent des bloqueurs pour l’élimination ou la réduction de la péroxydase endogène et des signaux de fond fluorescents Grâce à ces bloqueurs, vous pouvez vérifier que seuls les signaux spécifiques sont améliorés tout en conservant les signaux non spécifiques / de fond sous contrôle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conjugué Alexa Fluor 594
Quantité 150 lames
Contenu et stockage 1 kit suffisant pour 150 lames de microscope (18 x 18 mm), contenant : Tampon de blocage (1 X), 22,5 ml
  • Streptavidine conjuguée au HRP (1 X), 22,5 ml
  • Réactif de tyramide Alexa Fluor
  • Peroxyde d’hydrogène (solution stabilisée à 3 %
  • Conditions d’expédition Expédition à température ambiante ou sur gglace humide
    Gamme de produits SuperBoost
    Type de produit Kit de tyramide