Learn More
Invitrogen™ Azide, sel de triéthylammonium Alexa Fluor™ 647
Code produit 10043964
Change view
Click to view available options
Quantité:
0,5 mg
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10043964 0,5 mg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10043964 Supplier Invitrogen™ Supplier No. A10277
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Azoture Alexa Fluor™ 647, sel de triéthylammonium
The far red-fluorescent Alexa Fluor™ 647 azide is reactive with terminal alkynes via a copper-catalyzed click reaction. The bright and photostable fluorophore can be for used with flow cytometry, microscopy, and HCS
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO for stock concentrations of 1 to 10 mM.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Solide
Quantité 0,5 mg
Type de produit Azoture
Poids moléculaire ∼850 g/mol
Solubilité DMF (diméthylformamide), DMSO (diméthylsulfoxyde)
Contenu et stockage Conserver à ≤ -20°C, desséché et à l’abri de la lumière.
Réactivité chimique Alcyne
Méthode de détection Fluorescent
Conditions d’expédition Température ambiante
Type de système Click-iT™
Groupement de réactifs Amine, azoture
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Couleur Far-Red
Gamme de produits Alexa Fluor, Molecular Probes
Émission Visible
Excitation Visible