Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ 647-Biotin Control Peptide
Code produit 10429428
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,4 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10429428 0,4 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10429428 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PV6032
 Article restreint
Expédition estimée: 27-07-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Réactif de contrôle à utiliser avec l’Eu-anti-Biotine (PV5901 et PV5900) ou l’Eu-Streptavidine (PV5899 et PV6025).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits Alexa Fluor
Couleur Rouge pâle
Contenu et stockage Peptide de contrôle 100 nM Alexa Fluor 647-Biotine dans 10 mM d’HEPES, 137 mM de NaCl, 2,7 mM de KCl (solution saline tamponnée HEPES). Conserver à -20°C et protéger de la lumière.
Format Congelé
Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
Quantité 0,4 mL
Catégorie de recherche Recherche pharmaceutique, immunologie
Conditions d’expédition Glace carbonique