Learn More
Molecular Probes™ Alexa Fluor™ Carboxylic Acid, tris(triethylammonium) salts
Code produit 15481054
Change view
Click to view available options
Excitation:
346 nm
490 nm
528 nm
554 nm
555 nm
571 nm
585 nm
620 nm
651 nm
753 nm
Émission:
442 nm
514 nm
548 nm
570 nm
572 nm
596 nm
610 nm
640 nm
672 nm
783 nm
Conditionnement:
5mg
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Excitation Émission unitSize
15481054 651 nm 672 nm 5mg
15341025 346 nm 442 nm 5mg
15247349 490 nm 514 nm 5mg
15421054 528 nm 548 nm 5mg
15431054 554 nm 570 nm 5mg
15441054 555 nm 572 nm 5mg
15451054 571 nm 596 nm 5mg
15461054 585 nm 610 nm 5mg
15471054 620 nm 640 nm 5mg
15491054 753 nm 783 nm 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15481054 Fournisseur Molecular Probes™ Code fournisseur A33084
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive forms of the Alexa Fluor dye that can be used as a reference standard for dye-conjugates. Choose from ten different Alexa Fluor free acid dyes that span the spectrum, from 350 to 750 nm, to meet your research needs.
Alexa Fluor Carboxylic Acid tris(triethylammonium) salts are non-reactive, free acid forms of Alexa Fluor dyes. These carboxylic acid derivatives can be converted to an amine-reactive ester using standard chemical techniques or coupled to hydrazines, hydroxylamines, and amines in aqueous solution using EDAC.
L’acide carboxylique Alexa Fluor™ 647 est une forme non réactive de l’Alexa Fluor™ 647 qui peut être utilisée comme étalon de référence pour les conjugués de colorants. En outre, ce dérivé d’acide carboxylique peut être converti en ester réactif à l’amine en utilisant des techniques chimiques standard ou couplé à des hydrazines, des hydroxylamines et des amines en solution aqueuse en utilisant des carbodiimides hydrosolubles comme l’EDAC (N° de catalogue E2247).
Caractéristiques du colorant Alexa Fluor™ 647 :
  • Ligne laser : 647 nm
  • Jeu de filtres commun : Cy™ 5
  • Maximum d’excitation : 650 nm
  • Maximum d’émission : 665 nm
    Plus d’informations sur le colorant Alexa Fluor™ 647
    Le colorant Alexa Fluor™ 647 est un colorant rouge lointain brillant et fluorescent, avec un niveau d’excitation parfaitement adapté aux lignes laser de 594 ou 633 nm. Il est idéal pour l’imagerie des cibles en faible abondance, en particulier des cellules fixes. Le colorant Alexa Fluor™ 647 est couramment utilisé avec les colorants DAPI et Alexa Fluor™ 488 et 594 pour le multiplexage. En savoir plus sur ce colorant et les produits associés.
    Découvrez les avantages de la gamme de colorants Alexa Fluor™
    Comparés aux colorants classiques, les colorants Alexa Fluor™ sont plus brillants, plus photostables et plus résistants au pH entre 4 et 10. En règle générale, des degrés supérieurs de marquage sont réalisables sans absorption intramoléculaire en utilisant les colorants Alexa Fluor™. Pour obtenir davantage d’informations, consultez la rubrique Colorants Alexa Fluor™ couvrant l’ensemble du spectre visible et infrarouge du manuel Molecular Probes.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Quantité 5 mg
    Type de produit Colorant
    Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).Conserver à l’abri de la lumière.
    Groupement de réactifs Free acid
    Marqueur ou colorant Alexa Fluor™ 647
    Type d’étiquette Colorants Alexa Fluor
    Gamme de produits Alexa Fluor
    Émission 672 nm
    Excitation 651 nm