Learn More
Invitrogen™ Alexa Fluor™ Colorants réactifs aux amines en plus
Code produit 31722974
Modifier l'affichage
Click to view available options
Marqueur ou colorant:
Alexa Fluor Plus 488
Alexa Fluor Plus 555
Alexa Fluor Plus 647
Alexa Fluor Plus 750
Couleur:
Orange
Rouge foncé
Vert
Quantité:
1 mg
5 mg
Conditionnement:
1mg
5mg
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Marqueur ou colorant Couleur Quantité Conditionnement
31722974 Alexa Fluor Plus 488 Vert 1 mg 1mg
31722828 Alexa Fluor Plus 488 Vert 5 mg 5mg
31722899 Alexa Fluor Plus 555 Orange 1 mg 1mg
31722840 Alexa Fluor Plus 555 Orange 5 mg 5mg
31722929 Alexa Fluor Plus 647 Rouge foncé 1 mg 1mg
31722715 Alexa Fluor Plus 647 Rouge foncé 5 mg 5mg
31722709 Alexa Fluor Plus 750 Rouge foncé 1 mg 1mg
31722792 Alexa Fluor Plus 750 Rouge foncé 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31722974 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AF001
 Article restreint
Expédition estimée: 23-10-2026
Découvrir Alexa Fluor De plus, les colorants réactifs aux amines constituent la solution de marquage fluorescent de nouvelle génération. Conçus pour minimiser la coloration non spécifique et améliorer le rapport signal/bruit, ces colorants assurent une détection précise des cibles peu abondantes. Obtenez des images nettes et fiables avec une réduction des interférences de fond.
Invitrogen Alexa Fluor De plus, les colorants réactifs aux amines représentent une solution de marquage d'étiquettes réactives modifiée sur le plan chimique, conçue pour répondre aux limitations critiques des colorants fluores traditionnels dans les applications d’identification de cibles protéiques. Ces fluorophores spectralment Signature
Contrairement aux colorants fluorescents classiques qui présentent des problèmes de réactivité croisée et une coloration de fond élevée, les Alexa Fluor La gamme de colorants Plus offre aux chercheurs une méthode accessible pour générer des conjugués de fluorophores brillants et fiables qui produisent des données d'imagerie de haute qualité avec une interprétabilité améliorée. Les colorants sont spécifiquement optimisés pour la compatibilité avec Zeba Colonnes d'élimination des colorants et de la biotine (réf. A44298), facilitant les flux de travail de purification rationalisés dans les protocoles de marquage fluorescent.
Caractéristiques de Alexa Fluor De plus, les colorants réactifs aux amines comprennent :
  • Optimisation du multiplexage —spécifiquement conçue pour des performances supérieures dans les expériences de multiplexage, permettant la détection et l'analyse simultanées de plusieurs cibles au sein d'un seul test.
  • Détection de cibles peu abondantes, —conçue avec des capacités de sensibilité accrues pour détecter et visualiser efficacement les cibles peu abondantes dans des échantillons rares ou précieux où la conservation des échantillons est essentielle.
  • Des performances optiques supérieures —offrent des caractéristiques de luminosité améliorées qui optimisent considérablement la détection du signal et la visualisation de la cible par rapport aux réactifs de marquage conventionnels.
  • La photostabilité améliorée —offre une meilleure résistance au photoblanchiment, contribuant à garantir une intensité de signal constante tout au long de séances d'imagerie prolongées et d'expositions répétées.
  • Un rapport signal/bruit optimisé —offre des performances supérieures, ce qui permet une discrimination plus nette des cibles et une réduction des interférences de fond.
  • La chimie réactive aux amines, polyvalente, —présente des groupes fonctionnels réactifs aux amines pratiques qui permettent une conjugaison efficace à une large gamme de biomolécules, notamment les anticorps, les protéines, les peptides et les oligonucléotides.
  • Sa large compatibilité d'application —permet le marquage de diverses cibles moléculaires, ce qui la rend adaptable à différents protocoles expérimentaux et applications de recherche.
Performances optiques améliorées grâce à une conception de fluorophore avancée
Alexa Fluor Les colorants réactifs de type Plus représentent une avancée significative dans la technologie de marquage fluorescent, offrant une luminosité et une photostabilité supérieures à celles des colorants fluorescents conventionnels. Ces propriétés optiques améliorées se traduisent directement par une meilleure qualité d'image, permettant aux chercheurs de visualiser plus de détails au sein de leurs échantillons biologiques. L'augmentation de la photostabilité est particulièrement précieuse pour les séances d'imagerie prolongées et les expériences en time-lapse, où le photoblanchiment des fluorophores traditionnels peut compromettre la qualité des données et les résultats expérimentaux.
Architecture optimisée de petites molécules pour un marquage protéique polyvalent
Le Alexa Fluor Les colorants Plus sont conçus comme de petits fluorophores organiques qui préservent l'intégrité structurelle et l'activité biologique des protéines cibles tout en fournissant un signal fluorescent exceptionnel. Ces fluorophores sont fournis sous une forme réactive aux amines, permettant une conjugaison simple aux amines primaires présentes dans les protéines, notamment les résidus de lysine et les groupes aminés N-terminaux. Cette chimie réactive assure une fixation covalente efficace et stable à la protéine d'intérêt tout en minimisant les interférences potentielles avec la fonction protéique.
Protocole d'étiquetage simplifié pour des résultats cohérents
La procédure de marquage recommandée consiste à dissoudre le colorant réactif dans du diméthylsulfoxyde (DMSO) pour créer une solution de travail, suivie d'une incubation avec la protéine cible dans des conditions de réaction appropriées. Après la réaction de marquage, l'élimination du colorant non lié est essentielle pour obtenir des rapports signal/bruit optimaux et éviter la fluorescence de fond. Cette étape de purification peut être réalisée efficacement à l'aide de systèmes de purification spécialisés tels que Pierce. Zeba Colonnes et plaques filtrantes pour l'élimination des colorants et de la biotine, qui permettent une séparation rapide et efficace des protéines marquées et de l'excès de colorant n'ayant pas réagi.
Gamme complète de produits pour diverses applications de recherche
Au-delà du format de colorant réactif, Alexa Fluor De plus, les colorants sont disponibles dans de multiples formats pratiques pour répondre à divers besoins expérimentaux. Les chercheurs peuvent accéder à ces fluorophores avancés sous forme de conjugués d'anticorps primaires et secondaires pré-conjugués, éliminant ainsi le besoin de procédures de marquage personnalisées dans les applications d'immunofluorescence. En plus, ReadyLabel Les kits de marquage d'anticorps offrent une solution complète aux chercheurs qui préfèrent réaliser eux-mêmes leurs conjugaisons d'anticorps, en proposant tous les réactifs et protocoles nécessaires dans un seul emballage optimisé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formule Solide
Format Colorant réactif aux amines
Quantité 1 mg
Type de produit Colorant réactif aux amines
Poids moléculaire 885 g/mol
Type de filtre FITC
Solubilité DMSO
Contenu et stockage -25 °C à 8 °C
Méthode de détection Fluorescence
Groupe de réactifs ester tétrafluorophénylique
Marqueur ou colorant Alexa Fluor Plus 488
Type d’étiquette Alexa Fluor
Couleur Vert
Gamme de produits Alexa Fluor
Cible d’étiquetage Amines primaires
Excitation / émission 493/518