Learn More
Dychlorure d’alexidine (Dihydrochlorure), TRC
Code produit 30006651
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
500 mg
Conditionnement:
10mg
500mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30006651 50 mg 50mg
30012046 500 mg 500mg
30011775 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006651 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA52500050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1715-30-6
Formule moléculaire C26 H56 N10 . 2 Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 581.71
Nom IUPAC 1-(2-éthylhexyl)-3-[N-[6-[[N-[N-(2-éthylhexyl)carbamimidoyl]carbamimidoyl]amino]hexyl]carbamimidoyl]guanidine ; Dihydrochlorure
SMILES Cl.Cl.CCCCC(CC)CNC(=N)NC(=N)NCCCCCCNC(=N)NC(=N)NCC(CC)CCCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Alexidine, Dihydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H
Poids de la formule 580.4223