Learn More
Dychlorure d’alexidine (Dihydrochlorure), TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Alexidine, Dihydrochloride |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C26H56N10.2ClH/c1-5-9-15-21(7-3)19-33-25(29)35-23(27)31-17-13-11-12-14-18-32-24(28)36-26(30)34-20-22(8-4)16-10-6-2;;/h21-22H,5-20H2,1-4H3,(H5,27,29,31,33,35)(H5,28,30,32,34,36);2*1H |
| Poids de la formule | 580.4223 |