Learn More
Alfuzosin hydrochloride, MedChemExpress
Code produit 16498398
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16498398 10 mg
16484287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16498398 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0192A
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
MedChemExpress Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Spécification
Nom chimique ou matériau Alfuzosin hydrochloride
CAS 81403-68-1
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H28ClN5O4
Quantité 10 mg
Synonyme SL 77499-10
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (73.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Poids de la formule 425.91
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid