Learn More
Chlorhydrate d’alfuzosine, TRC
Code produit 30006848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
100 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
500mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30006848 100 mg 100mg
17914825 500 mg 500mg
17970415 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30006848 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA532000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81403-68-1
Formule moléculaire C19 H27 N5 O4 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Synonyme Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
Nom IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)-méthylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide ; Chlorhydrate
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Alfuzosin Hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Poids de la formule 425.183