Learn More
Alfuzosin, MedChemExpress
Code produit 16488398
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16488398 10 mg
16474287 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16488398 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0192
 Article restreint
Expédition estimée: 06-11-2026
MedChemExpress Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Spécification
Nom chimique ou matériau Alfuzosin
CAS 81403-80-7
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H27N5O4
Quantité 10 mg
Synonyme SL 77499
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C
Poids moléculaire (g/mol) 389.45
Poids de la formule 389.45
Pourcentage de pureté 99.67%
Qualité Research
Forme physique Solid