Learn More
Alfuzosin, TRC
Code produit 30008041
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30008041 100 mg 100mg
30004276 500 mg 500mg
30011773 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30008041 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA215435100MG
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81403-80-7
Formule moléculaire C19H28ClN5O4
Poids moléculaire (g/mol) 425.91
Synonyme 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-, N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide, Alfuzosin, N-[3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-(methyl)amino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide, SL 77499
Nom IUPAC N-[3-[(4-amino-6,7-diméthoxyquinazoline-2-yl)-méthylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Spécification
Nom chimique ou matériau Alfuzosin
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C19H27N5O4/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23)
Poids de la formule 389.2063