Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide alganique
Code produit 10521311 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521311 100 g Flacon en plastique 100g
10207463 500 g Flacon en plastique 500g
10155263 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10521311 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 270581000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.20€
    41.65€ / 100g
    Économisez 7.55€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-32-7
Formule moléculaire (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Numéro MDL MFCD00081309
Synonyme 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic acid
Point de fusion >300°C
Couleur Beige à blanc
Résidus d’allumage 4% max.
Perte à la dessiccation 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Merck Index 15,235
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Pourcentage de pureté 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Forme physique Poudre