Learn More
Acide alginique, MP Biomedicals
Code produit 11434751 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11434751 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11434751 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215472290
 Article restreint
Expédition estimée: 14-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 9005-32-7
Formule moléculaire (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Synonyme 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid
Note relative au nom Source : kelp
Couleur Blanc à jaune
Plage de pourcentage du dosage >98%
Quantité 500 g
Forme physique Poudre