Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acide alginique, sel de sodium
Code produit 10521631 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10521631 5 g Flacon en verre 5g
10062400 250 g Bouteille en plastique 250g
10215710 500 g Bouteille en plastique 500g
11936991 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10521631 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 177770050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numéro MDL MFCD00081310
Synonyme Algin, Sodium alginate
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic acid, sodium salt
Quantité 5 g