Learn More
Sel de sodium d’acide alginique, faible viscosité
Code produit 11410828
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11410828 100 g 100g
11420828 500 g 500g
11430828 2.5 kg 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410828 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B25266.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.00€
    45.65€ / 100g
    Économisez 4.35€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 9005-38-3 | (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Un polysaccharide gélifiant extrait d’algue brune géante, il est utile dans les études de densité. Le sel de sodium à l’acide algineux est largement utilisé dans l’industrie alimentaire sous forme de chewing-gum insore qui améliore la colle et agit comme un agent agent exulsif. Il trouve son application en tant qu’épaississement des colorants réactifs, utilisé dans la sérigraphie du tissu et l’impression au test de tapis. Il est utilisé comme comprimés pour l’indigestion et pour la préparation des empreintes dentaires. En tant que polymère, il se combine avec le chitosan pour synthétiser une électrode poreuse biodégradable qui est utile pour les applications d’ingénierie tissulaire. Il agit comme additif alimentaire et est utilisé dans la production d’aliments sous forme de gel tels que la préparation. Il est également utilisé pour l’encapsulation des microparticules de bêta-galactosid et dans la préparation d’hydrogels d’alginate aux propriétés mécanique accordables.
Cette Thermo Scientific Chemicals le produit de marque fait initialement partie de la Alfa Aesar brochure de produit. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. L’exemplaire original Alfa Aesar le code du produit/article ou la référence SCU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6H7O7)A(C6H7O7)BNa
Numéro MDL MFCD00081310
Synonyme Algin; Polymannuronic acid sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic acid sodium salt
Note relative au nom low viscosity
Merck Index 14,241
Informations sur la solubilité Soluble in water. Insoluble in alcohol,chloroform and ether.
Quantité 100 g
Sensibilité Hygroscopic
RUO– À des fins de recherche uniquement