Learn More
Sel de sodium à l’acide alginique, grade technique, TRC
Code produit 17938134
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17938134 100 g 100g
17949104 5 g 5g
17917184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17938134 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA533005100G
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6 H7 O6 Na)n
Poids moléculaire (g/mol) 216.12
Synonyme Algin, Sodium alginate
Nom IUPAC sodium ; (2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES [C@@H]1([C@@H]([C@H](O[C@H]([C@H]1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium alginate
Quantité 100 g
Formule InChI InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1