Learn More
Sel de sodium à l’acide alginique, grade technique, TRC
Code produit 17949104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17949104 5 g 5g
17938134 100 g 100g
17917184 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17949104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5330055G
 Article restreint
Expédition estimée: 28-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-38-3
Formule moléculaire (C6 H7 O6 Na)n
Poids moléculaire (g/mol) 216.12
Synonyme Algin, Sodium alginate
Nom IUPAC sodium ; (2S,3S,4S,5S,6R)-3,4,5,6-tétrahydroxyoxane-2-carboxylate
SMILES [C@@H]1([C@@H]([C@H](O[C@H]([C@H]1O)O)C(=O)[O-])O)O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium alginate
Quantité 5 g
Formule InChI InChi=1S/C6H10O7.Na/c7-1-2(8)4(5(10)11)13-6(12)3(1)9;/h1-4,6-9,12H,(H,10,11);/q;+1/p-1/t1-,2-,3-,4?,6+;/m0./s1