Learn More
Acide algilique, TRC
Code produit 17919104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17919104 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17919104 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA5330001G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Alginic Acid
CAS 9005-32-7
Formule moléculaire [C6H8O6]n
Quantité 1 g
Synonyme A 2830-9, A 7003, Acid Algin G 2, Alginate 8, Alginate LV, Cecalgum S 500, Duck Acid A, Duckacid X 2787, E 400, Grindsted PH 060, Inagel GS 30, Kelacid, Kimica Acid, Kimica Acid G, Kimica Acid R 1, Laminal, Lamitex LV, Landalgine, MediAlg MG 17, Medialg MG 5, Medisorb A, Norgine, Protacid F 120, Protanal Rf 5650, Protanal Sf 120RB, Satialgin S 1100, Satialgine, Satialgine GCF 645, Satialgine H 8, Snow Acid Algin G, Verdyol Super
Formule InChI InChI=1S/C14H22O13/c1-23-7-3(15)6(18)14(27-9(7)11(19)20)25-8-4(16)5(17)13(24-2)26-10(8)12(21)22/h3-10,13-18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,13-,14-/m1/s1
Nom IUPAC (2S,3S,4R,5S,6R)-3-(((2R,3S,4R,5S,6R)-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxytétrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-méthoxytétrahydro-2H-pyran-2-acide carboxylique