Learn More
Lauda™ Algizid Aquastab
Code produit 15525590
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15525590 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15525590 Fournisseur Lauda™ Code fournisseur LZB 929
 Article restreint
En stock
Algizid Aquastab pour le contrôle des algues dans les bains d’eau.
  • Agent de contrôle des algues hautement efficace à utiliser uniquement avec les thermostats de bain à eau
  • Grâce à ce milieu, le stress bactériostatique et fongistatique de l’eau est maintenu à un niveau bas
Spécification
Couleur Bleu, transparent
Description Composition : Chlorure de poly(diméthyl imino)-2-hydroxy-1,3-propanédiyl à 2 %
Capacité (métrique) 100 mL
Gamme de températures 5°C à 90°C
Identifiant produit
  • Algizid Aquastab
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux..