Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 2 (N-terminal His-tag/EK)
Code produit 10198802 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10198802 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10198802 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1251
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Obtenez un clonage indépendant de la ligature rapide et efficace et une régulation étroite de l’expression génétique dans E. coli. grâce à ce système de clonage et d’expression.
Le système d’expression et de clonage aLICator LIC est conçu à des fins de clonage indépendant de la ligature rapide et efficace et de régulation étroite de l’expression génétique dans E. coli. Les vecteurs d’expression bactérienne pLATE sont conçus pour des niveaux élevés d’expression des protéines cibles, associés à une expression minimale du bruit de fond (non induite), ce qui favorise l’expression de protéines toxiques pour les cellules E. coli. Pour rationaliser et faciliter le processus de clonage d’inserts dans le vecteur d’expression, le système aLICator utilise la technologie de clonage LIC directionnel, une procédure rapide qui assure une grande efficacité du clonage.
L’expression étroitement régulée et le clonage directionnel rapide et efficace font du système d’expression et de clonage aLICator LIC l’outil idéal pour le clonage et l’expression de gènes courants et toxiques dans E. coli.
Points clés
  • Clonage LIC haute efficacité
  • Contrôle étroit de l’expression génétique
  • Expression à haut rendement
  • Polyvalent - Expression protéique avec et sans marquage avec option d’élimination du marquage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Méthode de clonage Clonage LIC
Format Kit
Type d’échantillon Produits de PCR
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits aLICator
Type de produit Kit de clonage et d’expression LIC
Accélérateur T7
Marqueur de protéine “Tag” His (6x)
Quantité 20 réactions
Vecteur pLATE