Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Code produit 11901421 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 réactions
Conditionnement:
20 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11901421 20 réactions 20 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11901421 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur K1261
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-02-2027
Ajouter au panier
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XVII to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Obtenez un clonage indépendant de la ligature rapide et efficace et une régulation étroite de l’expression génétique dans E. coli. grâce à ce système de clonage et d’expression.
Le système d’expression et de clonage aLICator LIC est conçu à des fins de clonage indépendant de la ligature rapide et efficace et de régulation étroite de l’expression génétique dans E. coli. Les vecteurs d’expression bactérienne pLATE sont conçus pour des niveaux élevés d’expression des protéines cibles, associés à une expression minimale du bruit de fond (non induite), ce qui favorise l’expression de protéines toxiques pour les cellules E. coli. Pour rationaliser et faciliter le processus de clonage d’inserts dans le vecteur d’expression, le système aLICator utilise la technologie de clonage LIC directionnel, une procédure rapide qui assure une grande efficacité du clonage.
L’expression étroitement régulée et le clonage directionnel rapide et efficace font du système d’expression et de clonage aLICator LIC l’outil idéal pour le clonage et l’expression de gènes courants et toxiques dans E. coli.
Points clés
  • Clonage LIC haute efficacité
  • Contrôle étroit de l’expression génétique
  • Expression à haut rendement
  • Polyvalent - Expression protéique avec et sans marquage avec option d’élimination du marquage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Résistance aux antibiotiques des bactéries Ampicilline (AmpR)
Méthode de clonage Clonage LIC
Format Kit
Type d’échantillon Produits de PCR
À utiliser avec (application) Clonage PCR
Nbre de réactions 20 réactions
Gamme de produits aLICator
Type de produit Kit de clonage et d’expression LIC
Accélérateur T7
Marqueur de protéine “Tag” His (6x)
Quantité 20 réactions
Vecteur pLATE
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • aLICator LIC Cloning and Expression Kit 3 (C-terminal His-tag)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Hazard Statement
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Glycine, N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymeth yl)-, disodiumsalt, dihydrate