Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Kit 4 (N-terminal His-tag/WQ)
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le système d’expression et de clonage aLICator LIC est conçu à des fins de clonage indépendant de la ligature rapide et efficace et de régulation étroite de l’expression génétique dans E. coli. Les vecteurs d’expression bactérienne pLATE sont conçus pour des niveaux élevés d’expression des protéines cibles, associés à une expression minimale du bruit de fond (non induite), ce qui favorise l’expression de protéines toxiques pour les cellules E. coli. Pour rationaliser et faciliter le processus de clonage d’inserts dans le vecteur d’expression, le système aLICator utilise la technologie de clonage LIC directionnel, une procédure rapide qui assure une grande efficacité du clonage.
L’expression étroitement régulée et le clonage directionnel rapide et efficace font du système d’expression et de clonage aLICator LIC l’outil idéal pour le clonage et l’expression de gènes courants et toxiques dans E. coli.
Points clés
- Clonage LIC haute efficacité
- Contrôle étroit de l’expression génétique
- Expression à haut rendement
- Polyvalent - Expression protéique avec et sans marquage avec option d’élimination du marquage
Specifications
Specifications
| Résistance aux antibiotiques des bactéries | Ampicilline (AmpR) |
| Méthode de clonage | Clonage LIC |
| Format | Kit |
| Type d’échantillon | Produits de PCR |
| À utiliser avec (application) | Clonage PCR |
| Nbre de réactions | 20 réactions |
| Gamme de produits | aLICator |
| Type de produit | Kit de clonage et d’expression LIC |
| Accélérateur | T7 |
| Marqueur de protéine | “Tag” His (6x) |
| Show More |