Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for Blue Lasers, 2.5 μm
Description
Les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux Molecular Probes™ AlignFlow™ sont des références fiables pour l’alignement, la mise au point et l’étalonnage des cytomètres en flux. Les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux AlignFlow™ de 2,5 μm pour les lasers bleus sont des microbilles infusées de colorants fluorescents qui sont excitables à 488 nm avec une émission allant de 515 à 660 nm.
Consultez les informations relatives à tous les étalonnages de cytométrie en flux et les microbilles de référence de taille.
Les billes AlignFlow™ permettent :
Uniformité : très faible FSC CV et CV d’intensité
Cohérence de la production, création de normes de référence idéales
Fiabilité grâce à des performances d’instruments fiables et optimales
Compatibilité—à utiliser avec n’importe quel instrument
Les microbilles AlignFlow™ sont très uniformes par rapport à la taille et à l’intensité de la fluorescence, ce qui donne un CV et un CV d’intensité FSC faibles. Les microbilles mesurent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques et permettent l’étalonnage de la source laser de cytomètres’ en flux, de l’optique et de l’écoulement sans gaspiller de précieux matériaux expérimentaux sensibles.
Marquage des microbilles
Comme pour toutes nos microsphères standard de cytométrie en flux, les microbilles AlignFlow™ sont colorées en interne plutôt qu’en surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales qui peuvent provoquer une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microsphères fluorescentes en polystyrène sont fournies sous forme de suspensions conditionnées dans des flacons compte-gouttes pour une distribution pratique et sont disponibles dans un choix de trois couleurs (UV, bleu, rouge) et deux tailles (2,5 μm, 6,0 μm) pour correspondre à votre laser.
Remarques :
Les microbilles AlignFlow™ de référence pour la cytométrie en flux d’alignement sont fournies dans un emballage mis à jour comprenant une étiquette de référence rapide qui rend les informations clés à portée de main pour utiliser le produit.
Ces microbilles remplacent les précédents produits de référence pour la cytométrie en flux AlignFlow™. Ce produit remplace les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux AlignFlow™, 2,5 μm, pour excitation 488 (A7302).
Consultez les informations relatives à tous les étalonnages de cytométrie en flux et les microbilles de référence de taille.
Les billes AlignFlow™ permettent :
Les microbilles AlignFlow™ sont très uniformes par rapport à la taille et à l’intensité de la fluorescence, ce qui donne un CV et un CV d’intensité FSC faibles. Les microbilles mesurent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques et permettent l’étalonnage de la source laser de cytomètres’ en flux, de l’optique et de l’écoulement sans gaspiller de précieux matériaux expérimentaux sensibles.
Marquage des microbilles
Comme pour toutes nos microsphères standard de cytométrie en flux, les microbilles AlignFlow™ sont colorées en interne plutôt qu’en surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales qui peuvent provoquer une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microsphères fluorescentes en polystyrène sont fournies sous forme de suspensions conditionnées dans des flacons compte-gouttes pour une distribution pratique et sont disponibles dans un choix de trois couleurs (UV, bleu, rouge) et deux tailles (2,5 μm, 6,0 μm) pour correspondre à votre laser.
Remarques :
Les microbilles AlignFlow™ de référence pour la cytométrie en flux d’alignement sont fournies dans un emballage mis à jour comprenant une étiquette de référence rapide qui rend les informations clés à portée de main pour utiliser le produit.
Ces microbilles remplacent les précédents produits de référence pour la cytométrie en flux AlignFlow™. Ce produit remplace les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux AlignFlow™, 2,5 μm, pour excitation 488 (A7302).
Specifications
Specifications
| Diamètre (métrique) | 2,5 μm |
| Contenu et stockage | Contient 2 flacons de billes Alignflow™ (1,5 ml par flacon).Conserver entre 2–8°C. |
| Format | Suspension |
| À utiliser avec (équipement) | Cytomètre en flux |
| Quantité | 3 ml |
| Méthode de détection | Fluorescent |
| Configuration des colorations | Essentiel |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | AlignFlow |
| Type de produit | Coloration |