Learn More
Invitrogen™ Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads for UV Lasers, 6.0 μm
Code produit 15393966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
3 ml
Conditionnement:
3mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15393966 3 ml 3mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15393966 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur A16505
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Microbilles d’alignement pour cytométrie en flux Alignflow™ pour lasers UV, 6,0 μm
Les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux Molecular Probes™ AlignFlow™ sont des références fiables pour l’alignement, la mise au point et l’étalonnage des cytomètres en flux. Les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux AlignFlow™ de 6,0 μm pour les lasers UV sont des microbilles infusées de colorants fluorescents qui sont excitables de façon optimale entre 350 et 370 nm avec une émission allant de 400 à 470 nm, mais qui peuvent également être excitées par un laser violet.
Consultez les informations relatives à tous les étalonnages de cytométrie en flux et les microbilles de référence de taille.
Les billes AlignFlow™ permettent :
  • Uniformité : très faible FSC CV et CV d’intensité
  • Cohérence de la production, création de normes de référence idéales
  • Fiabilité grâce à des performances d’instruments fiables et optimales
  • Compatibilité—à utiliser avec n’importe quel instrument
    Les microbilles AlignFlow™ sont très uniformes par rapport à la taille et à l’intensité de la fluorescence, ce qui donne un CV et un CV d’intensité FSC faibles. Les microbilles mesurent la taille, la longueur d’onde d’émission et l’intensité de nombreux échantillons biologiques et permettent l’étalonnage de la source laser de cytomètres’ en flux, de l’optique et de l’écoulement sans gaspiller de précieux matériaux expérimentaux sensibles.
    Marquage des microbilles
    Comme pour toutes nos microsphères standard de cytométrie en flux, les microbilles AlignFlow™ sont colorées en interne plutôt qu’en surface. Les colorants sont donc isolés des interactions environnementales qui peuvent provoquer une sortie de fluorescence variable, ce qui donne une excellente stabilité du signal. Ces microsphères fluorescentes en polystyrène sont fournies sous forme de suspensions conditionnées dans des flacons compte-gouttes pour une distribution pratique et sont disponibles dans un choix de trois couleurs (UV, bleu, rouge) et deux tailles (2,5 μm, 6,0 μm) pour correspondre à votre laser.
    Remarques :
    Les microbilles AlignFlow™ de référence pour la cytométrie en flux d’alignement sont fournies dans un emballage mis à jour comprenant une étiquette de référence rapide qui rend les informations clés à portée de main pour utiliser le produit.
    Ces microbilles remplacent les précédents produits de référence pour la cytométrie en flux AlignFlow™. Ce produit remplace les microbilles d’alignement pour cytométrie en flux AlignFlow™ Plus, 6,0 μm, pour excitation UV (A7305).
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Diamètre (métrique) 6 μm
    Contenu et stockage Contient 2 flacons de billes Alignflow™ (1,5 ml par flacon).Conserver entre 2–8°C.
    Émission UV
    Format Suspension
    À utiliser avec (équipement) Cytomètre en flux
    Quantité 3 ml
    Méthode de détection Fluorescent
    Configuration des colorations Essentiel
    Conditions d’expédition Température ambiante
    Gamme de produits AlignFlow
    Type de produit Coloration