Learn More
Aliquat™ 336, average MW 442, Thermo Scientific™
Code produit 10532601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10532601 250 mL Flacon en verre 250mL
10398470 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10532601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 194972500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Catalyseur de transfert de phase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 63393-96-4
Formule moléculaire C25H54ClN
Poids moléculaire (g/mol) 404.16
Numéro MDL MFCD00011862
Clé InChI XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
CID PubChem 21218
ChEBI CHEBI:75286
Nom IUPAC methyltrioctylazanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Nom chimique ou matériau Aliquat™ 336
Note relative au nom Average M.W. 442
Couleur Ambré
Densité 0.8800g/mL
Point d’éclair 132°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4655 to 1.4715
Quantité 250 mL
Fieser 05,460; 06,404; 07,380; 13,192
Poids de la formule 442
Pourcentage de pureté 88.2 to 90.6%, 112.0 to 115.0 (quaternary value)
Forme physique Viscous Liquid
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aliquat|TS 336
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.