Learn More
Aliquat 336, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aliquat 336 |
| CAS | 63393-96-4 |
| Formule moléculaire | (R3NCH3)Cl |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | 336S, A 1, A 1 (Phase Transfer Catalyst), Adogen 464, Aliquat 336S, Aliquat 7402, Aliquat N 263, Disperstat A, Disperstat W, N 263, Tri-C8-10-alkylmethylammonium Chlorides, Tricaprylylmethylammonium Chloride, Methyltrialkylammonium Chloride |