Learn More
Aliquat 336, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11433477 100 mL 100mL
11443477 500 mL 500mL
11453477 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433477 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17247.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 63393-96-4 | C25H54ClN | 404.16 g/mol
Aliquat 336 is widely utilized as a phase transfer catalyst for the catalytic oxidation of cyclohexene to 1,6-hexanedioic acid. It is involved in the total synthesis of Manzamine A. It serves as an anti-static agent for textile fabrics and carpeting. It finds application in waste water treatment to control foaming. It has a major application as a metal extraction reagent for cadmium, zinc, iron and rare earth metals. It is used as an effective catalyst for the preparation of methylphenyl ether from sodium phenolate with for methyl bromide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’Aliquat336 est largement utilisé comme catalyseur de transfert de phase pour l’oxydation catalytique du cyclohexène en 1,6-acide hexanedioïque. Il participe à la synthèse totale de la manzamine A. Il sert d’agent antistatique pour les tissus textiles et les tapis. Il sert dans le traitement des eaux usées pour contrôler la formation de mousse. Il est principalement utilisé comme réactif d’extraction de métaux pour le cadmium, le zinc, le fer et les métaux de la terre rares. Il est utilisé comme catalyseur efficace pour la préparation de l’éther méthylphényle à partir du phénolate de sodium pour le bromure de méthyle.
Solubilité
Miscible avec le benzène et le chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides et les bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63393-96-4
Formule moléculaire C25H54ClN
Numéro MDL MFCD00011862
Clé InChI XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
CID PubChem 21218
ChEBI CHEBI:75286
Nom IUPAC Méthyl(trioctyl)azanium ; chlorure
Spécification
Nom chimique ou matériau Aliquat 336
Densité 0.88
Point d’ébullition >240°C
Point d’éclair 132°C (269°F)
Indice de réfraction 1.4465
Quantité 100 mL
Numéro UN UN2810
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with benzene and chloroform.
SMILES CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 404.164
Poids de la formule 404.17
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Aliquat 336 TG
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Quaternary ammoniumcompounds, tri-C8- 10-alkylmethyl, chlorides, 1-Octanol, 1-Decanol, Amines, tri-