Learn More
Aliskiren, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aliskiren |
| CAS | 173334-57-1 |
| Formule moléculaire | C30H53N3O6 |
| Numéro MDL | MFCD09839018 |
| Quantité | 100 mg |
| SMILES | CC(C)[C@@H](CC1=CC=C(OC)C(OCCCOC)=C1)C[C@H](N)[C@@H](O)C[C@@H](C(C)C)C(NCC(C)(C)C(N)=O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 551.76 |
| Pourcentage de pureté | 98% |