Learn More
Aliskiren, MedChemExpress
Description
Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Aliskiren |
| CAS | 173334-57-1 |
| Couleur | Incolore |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H53N3O6 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | CGP 60536 CGP60536B SPP 100 |
| Informations sur la solubilité | Ethanol : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@H](C(NCC(C)(C(N)=O)C)=O)C(C)C)O)N)C(C)C)=CC=C1OC |
| Poids moléculaire (g/mol) | 551.76 |
| Afficher plus |