Learn More
Alisol F, MedChemExpress
Description
Alisol F is a triterpene isolated from Alisma orientalis, has immunosuppressive and anti-virus functions. Alisol F exhibits inhibitory activity in vitro on hepatitis B virus (HBV) surface antigen (HBsAg) secretion of the HepG2.2.15 cell line with an IC50 of 0.6 μM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alisol F |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 155521-45-2 |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 10 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C30H48O5 |
| À utiliser avec (application) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (204.62 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | C[C@]1(C(C[C@@H]2O)=C([C@@H]3C)[C@](O[C@@]([C@@H](O)C(C)(O)C)([H])C3)([H])C1)[C@]([C@]2([H])[C@]4(CCC5=O)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)C |
| Afficher plus |