Learn More
Alisol G, MedChemExpress
Code produit 16411548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16411548 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16411548 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYN0855
MedChemExpress Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Alisol G is a natural product extracted from Rhizoma Alismatis.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alisol G
CAS 155521-46-3
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C30H48O4
Quantité 5 mg
Synonyme Alisol-G 25-Anhydroalisol A
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@@H](O)C(C)=C)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Poids moléculaire (g/mol) 472.7
Poids de la formule 472.7
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid