Learn More
Alizarine-3-Acide Méthyliminodiacétique, 85 %, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid |
| Point de fusion | 185 °C |
| Couleur | Jaune |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 2190028 |
| Poids de la formule | 385,32g/mol |
| Pourcentage de pureté | 85% |