Spécification
| Nom chimique ou matériau | Alizarin |
| Point de fusion | 287.0°C to 289.0°C |
| Note relative au nom | 97% |
| Point d’ébullition | 430.0°C |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Teneur en colorant | 96.0% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Perte à la dessiccation | 2% max. |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Alizarin