Learn More
Le complexone d’Alizarin peut contenir jusqu’à 10 % d’eau, Thermo Scientific Chemicals
Description
Alizarin is the main ingredient for the manufacture of the madder lake pigments known to painters as Rose madder and Alizarin crimson. A notable use of alizarin in modern times is as a staining agent in biological research because it stains free calcium and certain calcium compounds a red or light purple color. Alizarin Red is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’alizarine est l’ingrédient principal dans la fabrication des pigments de la laque de garance connus par les peintres comme le rose garance et l’alizarine cramoisie. Une utilisation notable de l’alizarine dans les temps modernes se résume à un agent colorant dans la recherche biologique étant donné qu’il colore le calcium libre et certains composés de calcium d’une couleur rouge ou violet clair. Le rouge d’alizarine est utilisé dans un test biochimique pour déterminer, de manière quantitative par colorimétrie, la présence de dépôts calciques par cellules d’une lignée ostéogène.
Solubilité
Soluble dans l’eau
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Alizarin Complexone |
| Point de fusion | 180°C to 182°C |
| Notes de pourcentage du dosage | peut cont. jusqu’à 10 % d’eau |
| Beilstein | 2190028 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 385.33 |