Learn More
Complexone d'alizarine, MP Biomedicals™
Code produit 11451975 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11451975 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11451975 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0520342901
 Article restreint
Expédition estimée: 30-12-2026
Le complexe d'alizarine convient à la détection colorimétrique du fluor. L'alizarine complexone est également connue pour son activité antirétrovirale, utilisée dans le traitement des infections à rétrovirus.
Spécification
Nom chimique ou matériau Alizarin complexone
CAS 3952-78-1
Formule moléculaire C19H15NO8
Numéro MDL MFCD00001202
Synonyme Alizarin-3-methylamine-N, N-diacetic acid
Couleur Marron
Quantité 1 g
Clé InChI PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Forme physique Poudre fine
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Nom IUPAC Acide 2-[carboxyméthyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracène-2-yl)méthyl]amino]acétique
Poids moléculaire (g/mol) 385.328
CID PubChem 65132
ChEBI CHEBI:53088
Poids de la formule 385.34
Qualité Not Available