Learn More
Alizarine, pure, C.I.58000, indicateur de niveau, Fisher Chemical
Code produit. 10020000 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
Code produit. 10020000
Marque: Fisher Chemical A/1460/45
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 287°C
Point d’ébullition 430°C
CAS 72-48-0
Formule moléculaire C14H8O4
Numéro MDL 1201
Poids de la formule 240.21g/mol
Conditionnement Cuve en verre
Couleur Ambré
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Alizarin