Learn More
Rouge d’alizarine S, pur, réactif spécial, C.I.58005, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 130-22-3 |
| Formule moléculaire | C14H7NaO7S |
| Numéro MDL | 13049 |
| Poids de la formule | 342.26g/mol |
| Conditionnement | Cuve en verre |
| Couleur | Ambré |
| Quantité | 25 g |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Alizarin Red S